Anti-FZD9 Rabbit Polyclonal Antibody
Fornitore: Abnova
Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of FZD9.
Recommended Dilutions: Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections): 5-10 μg/ml
Type: Primary
Antigen: FZD9
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse
Effettua il login per visualizzare i prezzi a te riservati, le promozioni VWR e la disponibilità a magazzino
  Ricorda le credenziali su questo dispositivo
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Taglia Conf Codice catalogo VWR Quantità
50 μg 50 µg ABNOPAB26261
Specifiche
Antigene FZD9
Nome antigene Frizzled 9
Reattività Human, Mouse
Coniugazione Unconjugated
Clonabilità Polyclonal
Tipo anticorpo Primary
Host Rabbit
Immunochimica Yes
Sinomini antigene FZD3, CD349
ID gene 8326
Formato Liquid
Assorbimento incrociato No
Immunogeno A synthetic peptide corresponding to 14 amino acid at N-terminus of human FZD9.
Purificazione Immunoaffinity chromatography
Tampone di conservazione PBS (0,1% sodium azide)
Temperatura di conservazione Store at 4 °C. For long term storage store at – 80 °C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità