Anti-GPR27 Rabbit Polyclonal Antibody
Fornitore: Abnova
Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of GPR27.
Recommended Dilutions: Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections): 4-8 μg/ml
Type: Primary
Antigen: GPR27
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Gorilla, Human, Monkey
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Taglia Conf Codice catalogo VWR Quantità
50 μg 50 µg ABNOPAB26003
Codice articolo fornitore: PAB26003
Codice articolo locale: ABNOPAB26003
Specifiche
Antigene GPR27
Nome antigene G Protein-Coupled Receptor 27
Reattività Monkey, Human, Gorilla
Coniugazione Unconjugated
Clonabilità Polyclonal
Tipo anticorpo Primary
Host Rabbit
ImmunoChemistry Yes
Sinomini antigene super conserved receptor expressed in brain 1, probable G-protein coupled receptor 27, SREB1
ID gene 2850
Formato Liquid
Assorbimento incrociato No
Immunogeno A synthetic peptide corresponding to 20 amino acids at C-terminus of human GPR27.
Purificazione Immunoaffinity chromatography
Tampone di conservazione PBS (0,1% sodium azide)
Temperatura di conservazione Store at 4 °C. For long term storage store at – 80 °C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità
Un nuovo aspetto e un rinnovato impegno
Basato sulle funzioni e le risorse che conoscete, ottimizzato con l'innovazione di Avantor® Il nostro nuovo marchio simboleggia l'agilità e la nostra capacità di adattamento alle esigenze dei clienti.
ULTERIORI INFORMAZIONI INIZIA GLI ACQUISTI