Anti-ADGRL3 Rabbit Polyclonal Antibody
Fornitore: Abnova
Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of LPHN3.
Recommended Dilutions: Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections): 4-6 μg/ml
Type: Primary
Antigen: ADGRL3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Chicken, Gorilla, Hamster, Horse, Human, Monkey, Mouse, Rat
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Taglia Conf Codice catalogo VWR Quantità
50 μg 50 µg ABNOPAB25970
Codice articolo fornitore: PAB25970
Codice articolo locale: ABNOPAB25970
Specifiche
Antigene ADGRL3
Nome antigene Adhesion G Protein-Coupled Receptor L3
Reattività Chicken, Mouse, Hamster, Rat, Gorilla, Monkey, Human, Horse
Coniugazione Unconjugated
Clonabilità Polyclonal
Tipo anticorpo Primary
Host Rabbit
ImmunoChemistry Yes
Sinomini antigene CIRL3, LPHN3, LEC3, CL3
ID gene 23284
Formato Liquid
Assorbimento incrociato No
Immunogeno A synthetic peptide corresponding to 16 amino acids at C-terminus of human LPHN3.
Purificazione Immunoaffinity chromatography
Tampone di conservazione PBS (0,1% sodium azide)
Temperatura di conservazione Store at 4 °C. For long term storage store at – 80 °C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità
Un nuovo aspetto e un rinnovato impegno
Basato sulle funzioni e le risorse che conoscete, ottimizzato con l'innovazione di Avantor® Il nostro nuovo marchio simboleggia l'agilità e la nostra capacità di adattamento alle esigenze dei clienti.
ULTERIORI INFORMAZIONI INIZIA GLI ACQUISTI