Anti-FUBP3 Mouse Monoclonal Antibody
Fornitore: Abnova
Mouse monoclonal antibody raised against a full-length recombinant FUBP3.
Type: Primary
Antigen: FUBP3
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Taglia Conf Codice catalogo VWR Quantità
Up to 5 Clones 1 ABNOH00008939-M
Codice articolo fornitore: H00008939-M
Codice articolo locale: ABNOH00008939-M
Specifiche
Antigene FUBP3
Antigen name Far upstream element binding protein 3
Reattività Human
Coniugazione Unconjugated
Clonabilità Monoclonal
Tipo anticorpo Primary
Host Mouse
Western blot Yes
ELISA Yes
Antigen synonyms FBP3
Numero amminoacido 1 to 261
ID gene 8939
Formato Liquid
Assorbimento incrociato No
Immunogeno FUBP3 (AAH07874.1, 1 a.a. ~ 261 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequenza MPPIGNQLGALVHQRTVITEEFKVPDKMVGFIIGRGGEQISRIQAESGCKIQIASESSGIPERPCVLTGTPESIEQAKRLLGQIVDRCRNGPGFHNDIDSNSTIQEILIPASKVGLVIGRGGETIKQLQERTGVKMVMIQDGPLPTGADKPLRITGDAFKVQQAREMVLEIIREKDQADFRGVRGDFNSRMGGGSIEVSVPRFAVGIVIGRNGEMIKKIQNDAGVRIQFKPDDGISPEYYRQQVAFYGQTLGQAQAHSQEQ
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità