Anti-EIF2B5 Mouse Monoclonal Antibody
Fornitore: Abnova
Mouse monoclonal antibody raised against a full-length recombinant EIF2B5.
Type: Primary
Antigen: EIF2B5
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Taglia Conf Codice catalogo VWR Quantità
Up to 5 Clones 1 ABNOH00008893-M
Codice articolo fornitore: H00008893-M
Codice articolo locale: ABNOH00008893-M
Specifiche
Antigene EIF2B5
Nome antigene Eukaryotic translation initiation factor 2B, subunit 5 epsilon, 82kDa
Reattività Human
Coniugazione Unconjugated
Clonabilità Monoclonal
Tipo anticorpo Primary
Host Mouse
Western blot Yes
ELISA Yes
Sinomini antigene CACH, LVWM, EIF2Bepsilon, EIF-2B, CLE
Numero amminoacido 1 to 721
ID gene 8893
Formato Liquid
Assorbimento incrociato No
Immunogeno EIF2B5 (AAH13590.1, 1 a.a. ~ 721 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità