Anti-TBRG4 Mouse Monoclonal Antibody
Fornitore: Abnova
Mouse monoclonal antibody raised against a full-length recombinant TBRG4.
Type: Primary
Antigen: TBRG4
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human
Effettua il login per visualizzare i prezzi a te riservati, le promozioni VWR e la disponibilità a magazzino
  Memorizza il mio account in questo dispositivo
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Taglia Conf Codice catalogo VWR Quantità
Up to 5 Clones 1 ABNOH00009238-M
Codice articolo fornitore:: H00009238-M
Codice articolo locale:: ABNOH00009238-M
Specifiche
Antigene TBRG4
Nome antigene transforming growth factor beta regulator 4
Reattività Human
Coniugazione Unconjugated
Clonabilità Monoclonal
Tipo anticorpo Primary
Host Mouse
Western Blot Yes
ELISA Yes
Sinomini antigene CPR2, FASTKD4
Numero amminoacido 1 to 631
ID gene 9238
Formato Liquid
Assorbimento incrociato No
Immunogeno TBRG4 (NP_004740.2, 1 a.a. ~ 631 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità