Anti-WISP1 Mouse Monoclonal Antibody
Fornitore: Abnova
Mouse monoclonal antibody raised against a full-length recombinant WISP1.
Type: Primary
Antigen: WISP1
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human
Effettua il login per visualizzare i prezzi a te riservati, le promozioni VWR e la disponibilità a magazzino
  Memorizza il mio account in questo dispositivo
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Taglia Conf Codice catalogo VWR Quantità
Up to 5 Clones 1 ABNOH00008840-M
Codice articolo fornitore:: H00008840-M
Codice articolo locale:: ABNOH00008840-M
Specifiche
Antigene WISP1
Nome antigene WNT1 inducible signaling pathway protein 1
Reattività Human
Coniugazione Unconjugated
Clonabilità Monoclonal
Tipo anticorpo Primary
Host Mouse
Western blot Yes
ELISA Yes
Sinomini antigene CCN4, WISP1tc, WISP1i, WISP1c
Numero amminoacido 1 to 280
ID gene 8840
Formato Liquid
Assorbimento incrociato No
Immunogeno WISP1 (NP_543028.1, 1 a.a. ~ 280 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequenza MRWFLPWTLAAVTAAAASTVLATALSPAPTTMDFTPAPLEDTSSRPQFCKWPCECPPSPPRCPLGVSLITDGCECCKMCAQQLGDNCTEAAICDPHRGLYCDYSGDRPRYAIGVCAHAVGEVEAWHRNCIAYTSPWSPCSTSCGLGVSTRISNVNAQCWPEQESRLCNLRPCDVDIHTLIKAGKKCLAVYQPEASMNFTLAGCISTRSYQPKYCGVCMDNRCCIPYKSKTIDVSFQCPDGLGFSRQVLWINACFCNLSCRNPNDIFADLESYPDFSEIAN
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità