Anti-EIF3J Mouse Monoclonal Antibody
Fornitore: Abnova
Mouse monoclonal antibody raised against a full-length recombinant EIF3J.
Type: Primary
Antigen: EIF3J
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human
Effettua il login per visualizzare i prezzi a te riservati, le promozioni VWR e la disponibilità a magazzino
  Memorizza il mio account in questo dispositivo
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Taglia Conf Codice catalogo VWR Quantità
Up to 5 Clones 1 ABNOH00008669-M
Codice articolo fornitore:: H00008669-M
Codice articolo locale:: ABNOH00008669-M
Specifiche
Antigene EIF3J
Nome antigene Eukaryotic translation initiation factor 3, subunit J
Reattività Human
Coniugazione Unconjugated
Clonabilità Monoclonal
Tipo anticorpo Primary
Host Mouse
Western blot Yes
ELISA Yes
Sinomini antigene eIF3-alpha, eIF3-p35, EIF3S1
Numero amminoacido 1 to 258
ID gene 8669
Formato Liquid
Assorbimento incrociato No
Immunogeno EIF3J (NP_003749.2, 1 a.a. ~ 258 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequenza MAAAAAAAGDSDSWDADAFSVEDPVRKVGGGGTAGGDRWEGEDEDEDVKDNWDDDDDEKKEEAEVKPEVKISEKKKIAEKIKEKERQQKKRQEEIKKRLEEPEEPKVLTPEEQLADKLRLKKLQEESDLELAKETFGVNNAVYGIDAMNPSSRDDFTEFGKLLKDKITQYEKSLYYASFLEVLVRDVCISLEIDDLKKITNSLTVLCSEKQKQEKQSKAKKKKKGVVPGGGLKATMKDDLADYGGYDGGYVQDYEDFM
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità