Stampa…
Rilevatore selettivo di massa (MS), Chromaster 5610
Fornitore: Avantor
Chromaster
903-0397EA 0 EUR
903-0397
Rilevatore selettivo di massa (MS), Chromaster 5610
Detector per cromatografia
Hitachi Chromaster 5610 è un rivelatore di massa diverso da uno spettrometro di massa su larga scala. Esiste una crescente necessità di dati di spettrometria di massa al fine di migliorare la precisione analitica o compensare l'analisi inesatta fornita dai rilevatori HPLC standard. Tuttavia, a differenza dei rilevatori HPLC, gli spettrometri di massa spesso richiedono un'allestimento speciale del laboratorio e personale altamente specializzato per il funzionamento e la manutenzione. Il sistema Chromaster 5610 è la soluzione ideale per gli utenti HPLC che non hanno acquistato uno spettrometro di massa a causa dell'impossibilità di allestire il laboratorio in modo particolare, e delle necessità di manutenzione.
  • Maggiore affidabilità del cromatogramma
  • Facile acquisizione di informazioni sulla massa
  • Utilizzo ridotto di gas N₂ (portata massima 3,4 l/min)
  • Può essere azionato con una bombola di gas N₂
  • Può essere collegato a un sistema HPLC esistente
Impostazioni dello strumento e del metodo
Chromaster 5610 è dotato di una funzione di regolazione automatica delle impostazioni per fornire condizioni ottimizzate dello strumento per utenti HPLC che non abbiano familiarità con il funzionamento degli spettrometri di massa. Le impostazioni MS complesse sono state eliminate.
Risultati della misurazione
Funzioni come la visualizzazione del contorno consentono la verifica del modello di eluizione cromatografica completo. L'interfaccia utente è stata progettata per somigliare a quella di un rilevatore PDA al fine di semplificare le operazioni.
Manutenzione
Quando si sospetta una sensibilità ridotta o la presenza di contaminazione, il filtro ionico a pressione atmosferica può essere rimosso per facilitare le operazioni di pulizia. Dato che la pompa da vuoto può continuare a funzionare durante la pulizia del filtro, le misurazioni possono essere avviate immediatamente dopo la manutenzione.
Dati tecnici:
Range di massa misurazione: 20 - 1000 m/z
Sorgente di ioni: ionizzazione elettrospray (ESI)
Utilizzo gas N₂: portata massima 3,4 l/min, pressione 300 ±20 kPa
LxPxA: 440×600×430 mm
Peso: 51 kg
Informazioni per l'ordine: il set completo contiene: 1 x pompa da vuoto, tipo RV 12, 12 m3/h (EDWAA65501903), 1 x filtro per l'olio, EMF20 (EDWAA46229000), 1 x kit ritorno olio per filtro dell'olio (EDWAA50419000), 1 x siringa senza ago, 1725 RN, 250 µl (HAMI7657-01), 1 x ago rimovibile, 22/51/3,L (HAMI7780-04), 1 x kit di tubi per sistema Chromaster 5610 (HITA892-0730), 1 x cavo di collegamento per Chromaster 5610 (HITA892-6130), 1 x pompa di infusione a nanolitri (ISMCKDS101).