Anti-CADM2 Rabbit Polyclonal Antibody
Fornitore: Abgent
Type: Primary
Antigen: CADM2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Effettua il login per visualizzare i prezzi a te riservati, le promozioni VWR e la disponibilità a magazzino
  Memorizza il mio account in questo dispositivo
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Conf Codice catalogo VWR Quantità
400 µl ABGEAP17511A
Codice articolo fornitore:: AP17511A
Codice articolo locale:: ABGEAP17511A
Specifiche
Antigene CADM2
Nome antigene Cell adhesion molecule 2
Reattività Human
Coniugazione Unconjugated
Clonabilità Polyclonal
Tipo anticorpo Primary
Host Rabbit
Western blot Yes
ELISA Yes
Immunochimica Yes
Citometria a flusso Yes
Sinomini antigene IGSF4D, synCAM2, Necl-3, SynCAM 2, NECL3
Numero amminoacido 50 to 76
ID gene 253559
Epitopo N-terminal
Concentrazione 0.76
Immunogeno This CADM2 antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide between 50-76 amino acids from the N-terminal region of human CADM2.
Peso molecolare 47.554 kDa
Purificazione Protein A & Peptide affinity purification
Sequenza YFDDKKALRDNRC
Tampone di conservazione pH 7,4
Temperatura di conservazione Maintain refrigerated at 2-8 °C for up to 6 months. For long term storage store at – 20 °C in small aliquots to prevent freeze-thaw cycles
Temperatura di spedizione 4 °C
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità