Anti-ELMOD1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fornitore: Abgent
Type: Primary
Antigen: ELMOD1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: internal
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Conf Codice catalogo VWR Quantità
400 µl ABGEAP18029C
Codice articolo fornitore: AP18029C
Codice articolo locale: ABGEAP18029C
Specifiche
Antigene ELMOD1
Nome antigene ELMO/CED-12 domain containing 1
Reattività Mouse, Human
Coniugazione Unconjugated
Clonabilità Polyclonal
Tipo anticorpo Primary
Host Rabbit
Western blot Yes
ELISA Yes
Flow cytometry Yes
Numero amminoacido 106 to 135
ID gene 55531
Epitopo internal
Concentrazione 1.350
Immunogeno This ELMOD1 antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide between 106-135 amino acids from the Central region of human ELMOD1.
Peso molecolare 39.052 kDa
Purificazione Protein A & Peptide affinity purification
Sequenza KLRREAYDSDNPQHEC
Tampone di conservazione pH 7,4
Temperatura di conservazione Maintain refrigerated at 2-8 °C for up to 6 months. For long term storage store at – 20 °C in small aliquots to prevent freeze-thaw cycles
Temperatura di spedizione 4 °C
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità
Un nuovo aspetto e un rinnovato impegno
Basato sulle funzioni e le risorse che conoscete, ottimizzato con l'innovazione di Avantor® Il nostro nuovo marchio simboleggia l'agilità e la nostra capacità di adattamento alle esigenze dei clienti.
ULTERIORI INFORMAZIONI INIZIA GLI ACQUISTI