Anti-PGBD3 Rabbit Polyclonal Antibody
Fornitore: Abgent
Type: Primary
Antigen: PGBD3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Effettua il login per visualizzare i prezzi a te riservati, le promozioni VWR e la disponibilità a magazzino
  Memorizza il mio account in questo dispositivo
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Conf Codice catalogo VWR Quantità
400 µl ABGEAP20096A
Codice articolo fornitore:: AP20096A
Codice articolo locale:: ABGEAP20096A
Specifiche
Antigene PGBD3
Reattività Human
Coniugazione Unconjugated
Clonabilità Polyclonal
Tipo anticorpo Primary
Host Rabbit
Western Blot Yes
ELISA Yes
Numero amminoacido 21 to 49
ID gene 101243544;267004
Epitopo N-terminal
Concentrazione 0.5
Immunogeno This PGBD3 antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide between 21-49 amino acids from the N-terminal region of human PGBD3.
Peso molecolare 67.595 kDa
Purificazione Protein A & Peptide affinity purification
Sequenza PVSDEESGDEEGGTC
Storage Buffer pH 7,4
Storage temperature Maintain refrigerated at 2-8 °C for up to 6 months. For long term storage store at – 20 °C in small aliquots to prevent freeze-thaw cycles
Temperatura di spedizione 4 °C
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità