Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
La tua sessione è scaduta. Per favore rifare il login

Anti-PYROXD2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fornitore: Abgent
Type: Primary
Antigen: PYROXD2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human




 

Ordine

Espandi tutto / Chiudi tutto
Conf Codice catalogo VWR Quantità
400 µl ABGEAP18172A
Codice articolo fornitore: AP18172A
Codice articolo locale: ABGEAP18172A

Specifiche

Antigene PYROXD2
Nome antigene pyridine nucleotide-disulphide oxidoreductase domain 2
Reattività Human
Coniugazione Unconjugated
Clonabilità Polyclonal
Tipo anticorpo Primary
Host Rabbit
Western blot Yes
ELISA Yes
Sinomini antigene FP3420, C10orf33
Numero amminoacido 6 to 34
ID gene 84795
Epitopo N-terminal
Concentrazione 1.600
Immunogeno This PYRD2 antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide between 6-34 amino acids from the N-terminal region of human PYRD2.
Peso molecolare 63.068 kDa
Purificazione Protein A & Peptide affinity purification
Sequenza RRDNTEARGGLKPEC
Tampone di conservazione pH 7,4
Temperatura di conservazione Maintain refrigerated at 2-8 °C for up to 6 months. For long term storage store at – 20 °C in small aliquots to prevent freeze-thaw cycles
Temperatura di spedizione 4 °C
Enter Details

Select the article for which you are looking for Certificate

Indicate the Lot Number. This field is mandatory.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:

o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".

Prodotto originariamente selezionato:

Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità
 

Un nuovo aspetto e un rinnovato impegno

Basato sulle funzioni e le risorse che conoscete, ottimizzato con l'innovazione di Avantor® Il nostro nuovo marchio simboleggia l'agilità e la nostra capacità di adattamento alle esigenze dei clienti.

ULTERIORI INFORMAZIONI INIZIA GLI ACQUISTI