Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
La tua sessione è scaduta. Per favore rifare il login

Anti-PROM2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fornitore: Abgent
Type: Primary
Antigen: PROM2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: internal
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human



Effettua il login per visualizzare i prezzi a te riservati, le promozioni VWR e la disponibilità a magazzino
  Memorizza il mio account in questo dispositivo
 

Ordine

Espandi tutto / Chiudi tutto
Conf Codice catalogo VWR Quantità
400 µl ABGEAP17843C
Codice articolo fornitore:: AP17843C
Codice articolo locale:: ABGEAP17843C

Specifiche

Antigene PROM2
Nome antigene prominin 2
Reattività Human
Coniugazione Unconjugated
Clonabilità Polyclonal
Tipo anticorpo Primary
Host Rabbit
Western Blot Yes
ELISA Yes
Immunochimica Yes
Sinomini antigene PROML2
Numero amminoacido 440 to 466
ID gene 150696
Epitopo internal
Concentrazione 0.65
Immunogeno This PROM2 antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide between 440-466 amino acids from the Central region of human PROM2.
Peso molecolare 91.883 kDa
Purificazione Protein A & Peptide affinity purification
Sequenza SARDDPSHPEAKC
Storage Buffer pH 7,4
Storage temperature Maintain refrigerated at 2-8 °C for up to 6 months. For long term storage store at – 20 °C in small aliquots to prevent freeze-thaw cycles
Temperatura di spedizione 4 °C
Enter Details

Select the article for which you are looking for Certificate

Indicate the Lot Number. This field is mandatory.

Enter Certificate Details

Select Product:

Enter the Lot number:

Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:

o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".

Prodotto originariamente selezionato:

Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità