Anti-THEM5 Rabbit Polyclonal Antibody
Fornitore: Abgent
Type: Primary
Antigen: THEM5
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: internal
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Effettua il login per visualizzare i prezzi a te riservati, le promozioni VWR e la disponibilità a magazzino
  Memorizza il mio account in questo dispositivo
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Conf Codice catalogo VWR Quantità
400 µl ABGEAP17858C
Codice articolo fornitore:: AP17858C
Codice articolo locale:: ABGEAP17858C
Specifiche
Antigene THEM5
Nome antigene Thioesterase Superfamily Member 5
Reattività Human
Coniugazione Unconjugated
Clonabilità Polyclonal
Tipo anticorpo Primary
Host Rabbit
Western Blot Yes
ELISA Yes
Immunochimica Yes
Citometria a flusso Yes
Sinomini antigene ACOT15
Numero amminoacido 71 to 99
ID gene 284486
Epitopo internal
Concentrazione 0.98
Immunogeno This THEM5 antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide between 71-99 amino acids from the Central region of human THEM5.
Peso molecolare 27.677 kDa
Purificazione Protein A & Peptide affinity purification
Sequenza PSFKSNRDHIRGLKC
Storage Buffer pH 7,4
Storage temperature Maintain refrigerated at 2-8 °C for up to 6 months. For long term storage store at – 20 °C in small aliquots to prevent freeze-thaw cycles
Temperatura di spedizione 4 °C
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità