Anti-BATF2 Rabbit Polyclonal Antibody
Fornitore: Abgent
Type: Primary
Antigen: BATF2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Conf Codice catalogo VWR Quantità
400 µl ABGEAP17506A
Codice articolo fornitore: AP17506A
Codice articolo locale: ABGEAP17506A
Specifiche
Antigene BATF2
Nome antigene basic leucine zipper transcription factor, ATF-like 2
Reattività Human
Coniugazione Unconjugated
Clonabilità Polyclonal
Tipo anticorpo Primary
Host Rabbit
Western blot Yes
ELISA Yes
ImmunoChemistry Yes
ImmunoFluorescence Yes
Flow cytometry Yes
Sinomini antigene SARI
Numero amminoacido 16 to 43
ID gene 116071
Epitopo N-terminal
Concentrazione 0.4
Immunogeno This BATF2 antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide between 16-43 amino acids from the N-terminal region of human BATF2.
Peso molecolare 29.398 kDa
Purificazione Protein A & Peptide affinity purification
Sequenza AQRSRQKHTDKADC
Tampone di conservazione pH 7,4
Temperatura di conservazione Maintain refrigerated at 2-8 °C for up to 6 months. For long term storage store at – 20 °C in small aliquots to prevent freeze-thaw cycles
Temperatura di spedizione 4 °C
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità