Anti-STK11IP Rabbit Polyclonal Antibody
Fornitore: Abgent
Type: Primary
Antigen: STK11IP
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: internal
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Conf Codice catalogo VWR Quantità
400 µl ABGEAP18494C
Codice articolo fornitore: AP18494C
Codice articolo locale: ABGEAP18494C
Specifiche
Antigene STK11IP
Nome antigene Serine/Threonine Kinase 11 Interacting Protein
Reattività Human, Mouse
Coniugazione Unconjugated
Clonabilità Polyclonal
Tipo anticorpo Primary
Host Rabbit
Western blot Yes
ELISA Yes
Sinomini antigene STK11IP1, LIP1, LKB1IP
Numero amminoacido 385 to 411
ID gene 114790
Epitopo internal
Concentrazione 0.35
Immunogeno This STK11IP antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide between 385-411 amino acids from the Central region of human STK11IP.
Peso molecolare 121.401 kDa
Purificazione Protein A & Peptide affinity purification
Sequenza SEPSDTDPEPRTC
Tampone di conservazione pH 7,4
Temperatura di conservazione Maintain refrigerated at 2-8 °C for up to 6 months. For long term storage store at – 20 °C in small aliquots to prevent freeze-thaw cycles
Temperatura di spedizione 4 °C
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità
Un nuovo aspetto e un rinnovato impegno
Basato sulle funzioni e le risorse che conoscete, ottimizzato con l'innovazione di Avantor® Il nostro nuovo marchio simboleggia l'agilità e la nostra capacità di adattamento alle esigenze dei clienti.
ULTERIORI INFORMAZIONI INIZIA GLI ACQUISTI