Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
La tua sessione è scaduta. Per favore rifare il login

Anti-GABRG1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fornitore: Abgent
Type: Primary
Antigen: GABRG1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse




 

Ordine

Espandi tutto / Chiudi tutto
Conf Codice catalogo VWR Quantità
400 µl ABGEAP20691C
Codice articolo fornitore: AP20691C
Codice articolo locale: ABGEAP20691C

Specifiche

Antigene GABRG1
Nome antigene gamma-aminobutyric acid (GABA) A receptor, gamma 1
Reattività Human, Mouse
Coniugazione Unconjugated
Clonabilità Polyclonal
Tipo anticorpo Primary
Host Rabbit
Western blot Yes
ELISA Yes
ID gene 2565
Epitopo C-terminal
Concentrazione 0.55
Immunogeno This GABRG1 antibody is generated from a rabbit immunized with a KLH conjugated synthetic peptide between 370-404 amino acids from the C-terminal region of human GABRG1.
Peso molecolare 53.595 kDa
Purificazione Protein A & Peptide affinity purification
Sequenza RKLKNKASMTPGLHP
Tampone di conservazione pH 7,4
Temperatura di conservazione Maintain refrigerated at 2-8 °C for up to 6 months. For long term storage store at – 20 °C in small aliquots to prevent freeze-thaw cycles
Temperatura di spedizione 4 °C
Enter Details

Select the article for which you are looking for Certificate

Indicate the Lot Number. This field is mandatory.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:

o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".

Prodotto originariamente selezionato:

Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità