Anti-CARF Rabbit Polyclonal Antibody
Fornitore: Abgent
Type: Primary
Antigen: CARF
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Effettua il login per visualizzare i prezzi a te riservati, le promozioni VWR e la disponibilità a magazzino
  Memorizza il mio account in questo dispositivo
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Conf Codice catalogo VWR Quantità
400 µl ABGEAP18673A
Codice articolo fornitore: AP18673A
Codice articolo locale: ABGEAP18673A
Specifiche
Antigene CARF
Nome antigene calcium responsive transcription factor
Reattività Human
Coniugazione Unconjugated
Clonabilità Polyclonal
Tipo anticorpo Primary
Host Rabbit
Western blot Yes
ELISA Yes
ImmunoChemistry Yes
Sinomini antigene ALS2CR8, NYD-SP24
Numero amminoacido 132 to 158
ID gene 79800
Epitopo N-terminal
Concentrazione 0.42
Immunogeno This ALS2CR8 antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide between 132-158 amino acids from the N-terminal region of human ALS2CR8.
Peso molecolare 80.698 kDa
Purificazione Protein A & Peptide affinity purification
Sequenza EKPSNRNLPTVRC
Tampone di conservazione pH 7,4
Temperatura di conservazione Maintain refrigerated at 2-8 °C for up to 6 months. For long term storage store at – 20 °C in small aliquots to prevent freeze-thaw cycles
Temperatura di spedizione 4 °C
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità