Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
La tua sessione è scaduta. Per favore rifare il login

Anti-BCL6B Rabbit Polyclonal Antibody

Fornitore: Abgent
Type: Primary
Antigen: BCL6B
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: internal
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human



Effettua il login per visualizzare i prezzi a te riservati, le promozioni VWR e la disponibilità a magazzino
  Memorizza il mio account in questo dispositivo
 

Ordine

Espandi tutto / Chiudi tutto
Conf Codice catalogo VWR Quantità
400 µl ABGEAP20369C
Codice articolo fornitore: AP20369C
Codice articolo locale: ABGEAP20369C

Specifiche

Antigene BCL6B
Nome antigene B-cell CLL/lymphoma 6, member B
Reattività Human
Coniugazione Unconjugated
Clonabilità Polyclonal
Tipo anticorpo Primary
Host Rabbit
Western blot Yes
ELISA Yes
Sinomini antigene BAZF, ZNF62, ZBTB28
Numero amminoacido 276 to 302
ID gene 255877
Epitopo internal
Concentrazione 0.88
Immunogeno This BCL6B antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide between 276-302 amino acids from the Central region of human BCL6B.
Peso molecolare 51.531 kDa
Purificazione Protein A & Peptide affinity purification
Sequenza RARPLPGSEFFSC
Tampone di conservazione pH 7,4
Temperatura di conservazione Maintain refrigerated at 2-8 °C for up to 6 months. For long term storage store at – 20 °C in small aliquots to prevent freeze-thaw cycles
Temperatura di spedizione 4 °C
Enter Details

Select the article for which you are looking for Certificate

Indicate the Lot Number. This field is mandatory.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:

o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".

Prodotto originariamente selezionato:

Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità