Anti-CADM3 Rabbit Polyclonal Antibody
Fornitore: Abgent
Type: Primary
Antigen: CADM3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: internal
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Conf Codice catalogo VWR Quantità
400 µl ABGEAP17304C
Codice articolo fornitore: AP17304C
Codice articolo locale: ABGEAP17304C
Specifiche
Antigene CADM3
Nome antigene Cell adhesion molecule 3
Reattività Human
Coniugazione Unconjugated
Clonabilità Polyclonal
Tipo anticorpo Primary
Host Rabbit
Western blot Yes
ELISA Yes
ImmunoChemistry Yes
Sinomini antigene BIgR, synCAM3, IGSF4B, Necl-1, TSLL1, NECL1
Numero amminoacido 158 to 186
ID gene 57863
Epitopo internal
Concentrazione 0.53
Immunogeno This CADM3 antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide between 158-186 amino acids from the Central region of human CADM3.
Peso molecolare 43.3 kDa
Purificazione Protein A & Peptide affinity purification
Sequenza HGEPTRIQEDPNGKC
Tampone di conservazione pH 7,4
Temperatura di conservazione Maintain refrigerated at 2-8 °C for up to 6 months. For long term storage store at – 20 °C in small aliquots to prevent freeze-thaw cycles
Temperatura di spedizione 4 °C
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità
Un nuovo aspetto e un rinnovato impegno
Basato sulle funzioni e le risorse che conoscete, ottimizzato con l'innovazione di Avantor® Il nostro nuovo marchio simboleggia l'agilità e la nostra capacità di adattamento alle esigenze dei clienti.
ULTERIORI INFORMAZIONI INIZIA GLI ACQUISTI