Anti-SHISA5 Rabbit Polyclonal Antibody
Fornitore: Abgent
Type: Primary
Antigen: SHISA5
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: internal
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Effettua il login per visualizzare i prezzi a te riservati, le promozioni VWR e la disponibilità a magazzino
  Memorizza il mio account in questo dispositivo
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Conf Codice catalogo VWR Quantità
400 µl ABGEAP17650C
Codice articolo fornitore:: AP17650C
Codice articolo locale:: ABGEAP17650C
Specifiche
Antigene SHISA5
Nome antigene Shisa family member 5
Reattività Human
Coniugazione Unconjugated
Clonabilità Polyclonal
Tipo anticorpo Primary
Host Rabbit
Western Blot Yes
ELISA Yes
Immunochimica Yes
Citometria a flusso Yes
Sinomini antigene SCOTIN
Numero amminoacido 75 to 102
ID gene 51246
Epitopo internal
Concentrazione 0.7
Immunogeno This SHISA5 antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide between 75-102 amino acids from the Central region of human SHISA5.
Peso molecolare 25.582 kDa
Purificazione Protein A & Peptide affinity purification
Sequenza GSALRFRPGYNDPC
Storage Buffer pH 7,4
Storage temperature Maintain refrigerated at 2-8 °C for up to 6 months. For long term storage store at – 20 °C in small aliquots to prevent freeze-thaw cycles
Temperatura di spedizione 4 °C
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità