Anti-ATOH7 Rabbit Polyclonal Antibody
Fornitore: Abgent
Type: Primary
Antigen: ATOH7
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: internal
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Conf Codice catalogo VWR Quantità
400 µl ABGEAP20067C
Codice articolo fornitore: AP20067C
Codice articolo locale: ABGEAP20067C
Specifiche
Antigene ATOH7
Nome antigene atonal bHLH transcription factor 7
Reattività Human
Coniugazione Unconjugated
Clonabilità Polyclonal
Tipo anticorpo Primary
Host Rabbit
Western blot Yes
ELISA Yes
Sinomini antigene NCRNA, bHLHa13, Math5, PHPVAR, RNANC
Numero amminoacido 85 to 112
ID gene 220202
Epitopo internal
Concentrazione 0.66
Immunogeno This ATOH7 antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide between 85-112 amino acids from the Central region of human ATOH7.
Peso molecolare 16.871 kDa
Purificazione Protein A & Peptide affinity purification
Sequenza ERFGSERDWVGLHC
Tampone di conservazione pH 7,4
Temperatura di conservazione Maintain refrigerated at 2-8 °C for up to 6 months. For long term storage store at – 20 °C in small aliquots to prevent freeze-thaw cycles
Temperatura di spedizione 4 °C
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità