Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
La tua sessione è scaduta. Per favore rifare il login

Anti-TTC5 Rabbit Polyclonal Antibody

Fornitore: Abgent
Type: Primary
Antigen: TTC5
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human




Effettua il login per visualizzare i prezzi a te riservati, le promozioni VWR e la disponibilità a magazzino
  Memorizza il mio account in questo dispositivo
 

Ordine

Espandi tutto / Chiudi tutto
Conf Codice catalogo VWR Quantità
400 µl ABGEAP20388B
Codice articolo fornitore:: AP20388B
Codice articolo locale:: ABGEAP20388B

Specifiche

Antigene TTC5
Nome antigene Tetratricopeptide Repeat Domain 5
Reattività Human
Coniugazione Unconjugated
Clonabilità Polyclonal
Tipo anticorpo Primary
Host Rabbit
Western Blot Yes
ELISA Yes
Sinomini antigene Strap
Numero amminoacido 372 to 401
ID gene 91875
Epitopo C-terminal
Concentrazione 0.55
Immunogeno This TTC5 antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide between 372-401 amino acids from the C-terminal region of human TTC5.
Peso molecolare 48.928 kDa
Purificazione Protein A & Peptide affinity purification
Sequenza PEPNLRLHRIQHKGKC
Storage Buffer pH 7,4
Storage temperature Maintain refrigerated at 2-8 °C for up to 6 months. For long term storage store at – 20 °C in small aliquots to prevent freeze-thaw cycles
Temperatura di spedizione 4 °C
Enter Details

Select the article for which you are looking for Certificate

Indicate the Lot Number. This field is mandatory.

Enter Certificate Details

Select Product:

Enter the Lot number:

Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:

o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".

Prodotto originariamente selezionato:

Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità