Anti-PGAM4 Rabbit Polyclonal Antibody
Fornitore: Abgent
Type: Primary
Antigen: PGAM4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Conf Codice catalogo VWR Quantità
400 µl ABGEAP13349A
Codice articolo fornitore: AP13349A
Codice articolo locale: ABGEAP13349A
Specifiche
Antigene PGAM4
Nome antigene Phosphoglycerate mutase family member 4
Reattività Human
Coniugazione Unconjugated
Clonabilità Polyclonal
Tipo anticorpo Primary
Host Rabbit
Western blot Yes
ELISA Yes
Sinomini antigene PGAM3, PGAM-B, dJ1000K24.1, PGAM1
Numero amminoacido 25 to 53
ID gene 441531
Epitopo N-terminal
Concentrazione 0.55
Immunogeno This PGAM4 antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide between 25-53 amino acids from the N-terminal region of human PGAM4.
Peso molecolare 28.777 kDa
Purificazione Protein A & Peptide affinity purification
Sequenza RGGQALRDAGYEFDC
Tampone di conservazione pH 7,4
Temperatura di conservazione Maintain refrigerated at 2-8 °C for up to 6 months. For long term storage store at – 20 °C in small aliquots to prevent freeze-thaw cycles
Temperatura di spedizione 4 °C
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità