Anti-HOXB8B Rabbit Polyclonal Antibody
Fornitore: Abgent
Type: Primary
Antigen: HOXB8B
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Zebrafish
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Conf Codice catalogo VWR Quantità
400 µl ABGEAZB10013A
Codice articolo fornitore: AZB10013A
Codice articolo locale: ABGEAZB10013A
Specifiche
Antigene HOXB8B
Nome antigene homeobox B8b
Reattività Zebrafish
Coniugazione Unconjugated
Clonabilità Polyclonal
Tipo anticorpo Primary
Host Rabbit
Western blot Yes
ELISA Yes
Sinomini antigene hoxa8|z-9
Numero amminoacido 186 to 212
ID gene 30420
Epitopo C-terminal
Concentrazione 0.5
Immunogeno This DANRE hoxb8b antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide between 186-212 amino acids from the C-terminal region of DANRE hoxb8b.
Peso molecolare 28.225 kDa
Purificazione Protein A & Peptide affinity purification
Sequenza KKEHNKDKFPSSC
Tampone di conservazione pH 7,4
Temperatura di conservazione Maintain refrigerated at 2-8 °C for up to 6 months. For long term storage store at – 20 °C in small aliquots to prevent freeze-thaw cycles
Temperatura di spedizione 4 °C
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità
Un nuovo aspetto e un rinnovato impegno
Basato sulle funzioni e le risorse che conoscete, ottimizzato con l'innovazione di Avantor® Il nostro nuovo marchio simboleggia l'agilità e la nostra capacità di adattamento alle esigenze dei clienti.
ULTERIORI INFORMAZIONI INIZIA GLI ACQUISTI