Anti-APCDD1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fornitore: Abgent
Type: Primary
Antigen: APCDD1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Conf Codice catalogo VWR Quantità
400 µl ABGEAP13356A
Codice articolo fornitore: AP13356A
Codice articolo locale: ABGEAP13356A
Specifiche
Antigene APCDD1
Nome antigene adenomatosis polyposis coli down-regulated 1
Reattività Human
Coniugazione Unconjugated
Clonabilità Polyclonal
Tipo anticorpo Primary
Host Rabbit
Western blot Yes
ELISA Yes
Sinomini antigene HHS, B7323, HTS, HYPT1, DRAPC1, FP7019
Numero amminoacido 69 to 98
ID gene 147495
Epitopo N-terminal
Concentrazione 0.35
Immunogeno This APCDD1 antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide between 69-98 amino acids from the N-terminal region of human APCDD1.
Peso molecolare 58.797 kDa
Purificazione Protein A & Peptide affinity purification
Sequenza VRSGPEFITRSYRFYC
Tampone di conservazione pH 7,4
Temperatura di conservazione Maintain refrigerated at 2-8 °C for up to 6 months. For long term storage store at – 20 °C in small aliquots to prevent freeze-thaw cycles
Temperatura di spedizione 4 °C
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità
Un nuovo aspetto e un rinnovato impegno
Basato sulle funzioni e le risorse che conoscete, ottimizzato con l'innovazione di Avantor® Il nostro nuovo marchio simboleggia l'agilità e la nostra capacità di adattamento alle esigenze dei clienti.
ULTERIORI INFORMAZIONI INIZIA GLI ACQUISTI