Anti-DEFB107A Rabbit Polyclonal Antibody
Fornitore: Abgent
Type: Primary
Antigen: DEFB107A
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Effettua il login per visualizzare i prezzi a te riservati, le promozioni VWR e la disponibilità a magazzino
  Memorizza il mio account in questo dispositivo
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Conf Codice catalogo VWR Quantità
400 µl ABGEAP20656C
Codice articolo fornitore: AP20656C
Codice articolo locale: ABGEAP20656C
Specifiche
Antigene DEFB107A
Reattività Human
Coniugazione Unconjugated
Clonabilità Polyclonal
Tipo anticorpo Primary
Host Rabbit
Western blot Yes
ELISA Yes
ID gene 245910;503614
Epitopo C-terminal
Concentrazione 0.59
Immunogeno This DEFB107A antibody is generated from a rabbit immunized with a KLH conjugated synthetic peptide between 56-90 amino acids from the C-terminal region of human DEFB107A.
Peso molecolare 7.846 kDa
Purificazione Protein A & Peptide affinity purification
Sequenza RAELAPFCCKNRKKH
Tampone di conservazione pH 7,4
Temperatura di conservazione Maintain refrigerated at 2-8 °C for up to 6 months. For long term storage store at – 20 °C in small aliquots to prevent freeze-thaw cycles
Temperatura di spedizione 4 °C
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità