Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
La tua sessione è scaduta. Per favore rifare il login

Anti-ZNF654 Rabbit Polyclonal Antibody

Fornitore: Abgent
Type: Primary
Antigen: ZNF654
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse




 

Ordine

Espandi tutto / Chiudi tutto
Conf Codice catalogo VWR Quantità
400 µl ABGEAP19688B
Codice articolo fornitore: AP19688B
Codice articolo locale: ABGEAP19688B

Specifiche

Antigene ZNF654
Nome antigene zinc finger protein 654
Reattività Human, Mouse
Coniugazione Unconjugated
Clonabilità Polyclonal
Tipo anticorpo Primary
Host Rabbit
Western blot Yes
ELISA Yes
ImmunoChemistry Yes
Numero amminoacido 519 to 545
ID gene 55279
Epitopo C-terminal
Concentrazione 0.48
Immunogeno This ZNF654 antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide between 519-545 amino acids from the C-terminal region of human ZNF654.
Peso molecolare 65.854 kDa
Purificazione Protein A & Peptide affinity purification
Sequenza DNVYKKSVKRLRC
Tampone di conservazione pH 7,4
Temperatura di conservazione Maintain refrigerated at 2-8 °C for up to 6 months. For long term storage store at – 20 °C in small aliquots to prevent freeze-thaw cycles
Temperatura di spedizione 4 °C
Enter Details

Select the article for which you are looking for Certificate

Indicate the Lot Number. This field is mandatory.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:

o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".

Prodotto originariamente selezionato:

Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità
 

Un nuovo aspetto e un rinnovato impegno

Basato sulle funzioni e le risorse che conoscete, ottimizzato con l'innovazione di Avantor® Il nostro nuovo marchio simboleggia l'agilità e la nostra capacità di adattamento alle esigenze dei clienti.

ULTERIORI INFORMAZIONI INIZIA GLI ACQUISTI