Stampa…
Metanolo ≥99.9%, PESTINORM® Supra Trace per analisi organiche in tracce
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
Synonyms: Alcol denaturatoAlcol metilico
Filtrato a 0,2 µm. Confezionato sotto azoto.
85394.320EA 141 EUR
85394.320
Metanolo ≥99.9%, PESTINORM® Supra Trace per analisi organiche in tracce
Metanolo
Formula: CH₃OH
Peso molecolare: 32,04 g/mol
Punto di ebollizione: 64,6 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –98 °C
Densità: 0,7918 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 11 °C (coppa chiusa)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004595
CAS Number: 67-56-1
EINECS: 200-659-6
UN: 1230
ADR: 3 (6.1),II
REACH: 01-2119433307-44
Merck Index: 13,05984
https://it.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/33/12/733312.jpg
For your Gaz or HPLC chromatography method
ask for your “customized multi-element standard solution” with your exact composition using the request form
Ask for a quotation
Visualizza i codici
Aspetto Liquido chiaro incolore
Identità (IR) Conforme
Titolo (calcolato su anidra) Min. 99,9 %
Residuo dopo evaporazione Max. 0,0003 %(m)
Acqua Max. 0,1 %(m)
Colore Max. 10 APHA
GC/ECD diossine, furani e PCB Max. 5 ng/l
GC/ECD qualunque pesticida(come Lindano) Max. 5 ng/l
GC/NPD qualunque pesticida (c. Paration) Max. 10 ng/l
GC/ECD 1,2,4-TCB a deca-PCB (c. Lindano) Max. 5 pg/ml
GC/ECD DCM a 1,2,4-TCB (como TCM) Max. 2,0 ng/ml
GC/FID C10 a C40 (como n-Decano) Max. 5 ng/ml
GC/MSD C10 a C40 (como Decano;30-600amu) Max. 5 ng/ml
For your Gaz or HPLC chromatography method
ask for your “customized multi-element standard solution” with your exact composition using the request form
Ask for a quotation