Extension cables for temperature probes
Fornitore: Bohlender
PTFE, 4-pole measuring cable and Lemo coupling. It is suitable for all BOLA temperature probes with coupling type Lemo, socket size 1.
  • Very good chemical resistance
  • Temperature resistant from -200 to +250 °C
Effettua il login per visualizzare i prezzi a te riservati, le promozioni VWR e la disponibilità a magazzino
  Memorizza il mio account in questo dispositivo
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Descrizione Lunghezza Conf Codice catalogo VWR Quantità
Socket size 1 to socket size 1 1,5 1 BOHLP1724-08
Codice articolo fornitore: P1724-08
Codice articolo locale: BOHLP1724-08
Socket size 1 to socket size 1 3,0 1 BOHLP1724-16
Codice articolo fornitore: P1724-16
Codice articolo locale: BOHLP1724-16
Socket size 1 to size plug 1 1,5 1 BOHLP1724-38
Codice articolo fornitore: P1724-38
Codice articolo locale: BOHLP1724-38
Socket size 1 to size plug 1 3,0 1 BOHLP1724-46
Codice articolo fornitore: P1724-46
Codice articolo locale: BOHLP1724-46
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità