Sampling bottles, narrow/wide neck
Fornitore: EP SCIENTIFIC
HDPE, sterile, with leak-proof PP/HDPE closure.
  • Narrow mouth for easy handling and precision pouring
  • Wide mouth for easy aseptic filling
  • Leakproof and break resistant
  • Certified to meet or exceed EPA performance-based standards for metals, cyanide and fluoride
  • Each container individually barcoded with lot number and unique container number
Recommended for water and other environmental liquid sample collections, especially for critical projects where sample containment and transport is of elevated concern.
Informazioni per l'ordine: Certificate of analysis (CofA) included in the case and barcoded with lot number for traceability.Analysis labels included unattached for optional use.
Effettua il login per visualizzare i prezzi a te riservati, le promozioni VWR e la disponibilità a magazzino
  Memorizza il mio account in questo dispositivo
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Narrow neck
Capacità Ø est. Altezza Colore Descrizione Colore tappo Conf Confezione Codice catalogo VWR Quantità
125 ml 50 mm 101 mm naturale Certified metals and water quality parameters naturale 72 72/case EPSCN319-0125
Codice articolo fornitore:: N319-0125
Codice articolo locale:: EPSCN319-0125
250 ml 61 mm 133 mm naturale Certified metals and water quality parameters bianco 72 72/case EPSCN319-0250
Codice articolo fornitore:: N319-0250
Codice articolo locale:: EPSCN319-0250
500 ml 73 mm 171 mm naturale Certified metals and water quality parameters naturale 48 48/case EPSCN319-0500
Codice articolo fornitore:: N319-0500
Codice articolo locale:: EPSCN319-0500
1000 ml 92 mm 217 mm naturale Certified metals and water quality parameters naturale 24 24/case EPSCN319-1000
Codice articolo fornitore:: N319-1000
Codice articolo locale:: EPSCN319-1000
Wide neck
Capacità Ø est. Altezza Colore Descrizione Colore tappo Conf Confezione Codice catalogo VWR Quantità
125 ml 50 mm 99 mm naturale Certified for metals and water quality parameters naturale 72 72/case EPSCN311-0125
Codice articolo fornitore:: N311-0125
Codice articolo locale:: EPSCN311-0125
125 ml 50 mm 99 mm naturale Certified for metals and water quality parameters naturale 500 500/case EPSCN311-0125BPC
Codice articolo fornitore:: N311-0125BPC
Codice articolo locale:: EPSCN311-0125BPC
250 ml 61 mm 133 mm naturale Certified for metals and water quality parameters naturale 72 72/case EPSCN311-0250
Codice articolo fornitore:: N311-0250
Codice articolo locale:: EPSCN311-0250
250 ml 61 mm 133 mm naturale Certified for metals and water quality parameters naturale 250 250/case EPSCN311-0250BPC
Codice articolo fornitore:: N311-0250BPC
Codice articolo locale:: EPSCN311-0250BPC
500 ml 73 mm 168 mm naturale Certified for metals and water quality parameters naturale 48 48/case EPSCN311-0500
Codice articolo fornitore:: N311-0500
Codice articolo locale:: EPSCN311-0500
500 ml 73 mm 168 mm naturale Certified for metals and water quality parameters naturale 125 125/case EPSCN311-0500BPC
Codice articolo fornitore:: N311-0500BPC
Codice articolo locale:: EPSCN311-0500BPC
1000 ml 91 mm 199 mm naturale Certified for metals and water quality parameters naturale 24 24/case EPSCN311-1000
Codice articolo fornitore:: N311-1000
Codice articolo locale:: EPSCN311-1000
1000 ml 91 mm 199 mm naturale Certified for metals and water quality parameters naturale 50 50/case EPSCN311-1000BPC
Codice articolo fornitore:: N311-1000BPC
Codice articolo locale:: EPSCN311-1000BPC
125 ml 50 mm 99 mm ambra Certified metals and water quality parameters, Diquot/Paraquot ambra 72 72/case EPSCN301-0125
Codice articolo fornitore:: N301-0125
Codice articolo locale:: EPSCN301-0125
250 ml 61 mm 133 mm ambra Certified metals and water quality parameters, Diquot/Paraquot ambra 72 72/case EPSCN301-0250
Codice articolo fornitore:: N301-0250
Codice articolo locale:: EPSCN301-0250
500 ml 73 mm 168 mm ambra Certified metals and water quality parameters, Diquot/Paraquot ambra 48 48/case EPSCN301-0500
Codice articolo fornitore:: N301-0500
Codice articolo locale:: EPSCN301-0500
1000 ml 92 mm 217 mm ambra Certified metals and water quality parameters, Diquot/Paraquot ambra 24 24/case EPSCN301-1000
Codice articolo fornitore:: N301-1000
Codice articolo locale:: EPSCN301-1000
125 ml 50 mm 99 mm naturale Certified sterile, metals and water quality, Cyanide, Fluoride bianco 48 48/case 216-4433
Codice articolo fornitore:: N411-0125
Codice articolo locale:: EPSCN411-0125
250 ml 61 mm 133 mm naturale Certified sterile, metals and water quality, Cyanide, Fluoride bianco 60 60/case 216-4434
Codice articolo fornitore:: N411-0250
Codice articolo locale:: EPSCN411-0250
500 ml 73 mm 168 mm naturale Certified sterile, metals and water quality, Cyanide, Fluoride bianco 40 40/case EPSCN411-0500
Codice articolo fornitore:: N411-0500
Codice articolo locale:: EPSCN411-0500
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità