Multiple distributors for bottles
Fornitore: Bohlender
BOLA
PTFE
For the removal or filling of aggressive or pure liquids. For the connection of hoses, tubes and probes into vessels. Hoses with an external diameter of max. 8 mm can be inserted through the stopcocks.
  • Very good chemical resistance
  • Temperature resistant from -200 to +250 °C
  • Suitable for vacuum applications
Effettua il login per visualizzare i prezzi a te riservati, le promozioni VWR e la disponibilità a magazzino
  Memorizza il mio account in questo dispositivo
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Filettatura Collo Ø esterno tubo Conf Codice catalogo VWR Quantità
GL 25 2 × GL 14 2 × max. 6 1 BOHLD619-04
Codice articolo fornitore: D619-04
Codice articolo locale: BOHLD619-04
GL 25 3 × GL 14 3 × max. 6 1 BOHLD619-08
Codice articolo fornitore: D619-08
Codice articolo locale: BOHLD619-08
GL 32 3 × GL 14 3 × max. 8 1 BOHLD621-08
Codice articolo fornitore: D621-08
Codice articolo locale: BOHLD621-08
GL 32 2 × GL 14 2 × max. 8 1 BOHLD621-04
Codice articolo fornitore: D621-04
Codice articolo locale: BOHLD621-04
S 40 3 × GL 14 3 × max. 8 1 BOHLD624-08
Codice articolo fornitore: D624-08
Codice articolo locale: BOHLD624-08
S 40 2 × GL 14 2 × max. 8 1 BOHLD624-04
Codice articolo fornitore: D624-04
Codice articolo locale: BOHLD624-04
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità