  • Parametri
  • Fornitore
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Cerca all'interno dei risultati ottenuti
prepared-media-in-bags-liquid
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Utilizza queste opzioni per definire maggiormente i parametri. Clicca ok per aggiornare i risultati
SearchResultCount:"9"
Seleziona per:
Fornitore:  VWR Chemicals
Descrizione:   Terreno di coltura pronto all'uso in sacche sono particolarmente adatte per campioni di grandi volumi.
Fornitore:  VWR Chemicals
Descrizione:   Bactopeptone, 1000 ml
Fornitore:  VWR Chemicals
Codice articolo locale:: VWRC499263OO
Descrizione:   Connettore per sacche, -, Applicazione: Accessory
UOM:  1 * 1 pezzi
Fornitore:  SARTORIUS
Descrizione:   MPC female sealing cap
Fornitore:  MP Biomedicals
Codice articolo fornitore:: 113010075
Codice articolo locale:: ICNA113010075
Descrizione:   Superbroth is a rich medium with high levels of tryptone and yeast extract used for obtaining high yields of E. coli cells and lambda bacteriop...
UOM:  1 * 10 l
Fornitore:  MP Biomedicals
Descrizione:   Circlegrow® is designed for obtaining rapid growth of E. coli and high yields of plasmid DNA. It extends plasmid production past log phase.
Fornitore:  MP Biomedicals
Descrizione:   LB Medium is a nutritionally rich medium originally developed for growth and maintenance of E. coli strains. It supports a luxurious growth of ...
Codice catalogo: (ICNA113046075)
Fornitore:  MP Biomedicals
Codice articolo fornitore:: 113046075
Codice articolo locale:: ICNA113046075
Descrizione:   Terrific broth (TB) has been formulated for optimum growth of Escherichia coli for purposes of strain maintenance, cloning, protein expression....
UOM:  1 * 10 l
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Questo prodotto non è più disponibile. Alternative potrebbero essere disponibili per la ricerca con il numero di catalogo VWR sopra elencati. Se avete bisogno di ulteriore assistenza, si prega di chiamare il Servizio Clienti di VWR
1 - 8  di 9
  1  2  Prossimo