Stampa…
Hai cercato: Valvole di commutazione
8  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"8"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: IDEX HEALTH&SCIENCE LLC(RHEODY
Descrizione: These high pressure actuated valves are designed to be added to an existing instrument or to work optimally with stand-alone lab configurations.
Fornitore: IDEX HEALTH&SCIENCE LLC(RHEODY
Descrizione: Applicable for sample injection, column switching and sample enrichment applications.
Codice catalogo: (554-3288)
Fornitore: IDEX HEALTH&SCIENCE LLC(RHEODY
Codice articolo fornitore: MXX777-603
Codice articolo locale: RHEOMXX777-603
Descrizione: Combine MX Series II™ modular valves with an instrument currently in use to support complex fluid switching and sample injection needs.
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: IDEX HEALTH&SCIENCE LLC(RHEODY
Descrizione: Rheodyne®, 7030L 2-position, 6-port switching valve, large bore, double 3-way, 10-32 ports for 1/16" OD tubing, 1,0 mm stator passage Ø, Acciaio inossidabile
Fornitore: Cytiva
Descrizione: Range of manual and automated valves to meet a variety of performance requirements. They are designed for biocompatibility and years of reliable servi...
Fornitore: OMNIFIT LTD
Descrizione: The high pressure manual rotary valves are made from PTFE with a PCTFE rotor with a bore size of 0,8 mm making them ideal for pressure applications up...
Fornitore: OMNIFIT LTD
Descrizione: Valves are constructed from PTFE with a PCTFE rotor and have a 1,5 mm bore size. They accept tubing sizes between 0,5 and 4 mm Ext.Ø. and are pressure...
Fornitore: UPCHURCH SCIENTIFIC
Descrizione: Upchurch Scientific®, V-101L right angle flow-switching valve, bulkhead version, 1/16" OD tubing, 1,0 mm thru-hole, 6,2 µl swept volume
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 8 of 8
no targeter for Bottom