Stampa…
Hai cercato: Filtri per precolonne
32  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"32"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: Merck
Descrizione: Precolumn filter kit has a standard 10-32 fitting and fits direct to most column types without introducing an additional dead volume.
Fornitore: Avantor
Descrizione: These precolumn filters with PEEK body and stainless steel frit provide protection for analytical and microbore columns. They connect directly to the ...
Fornitore: Avantor
Descrizione: Placed immediately before the column, the precolumn filter traps particles introduced with the sample. For samples, which may irreversibly absorb onto...
Fornitore: Avantor
Descrizione: Frit made of 316 grade stainless steel.
Fornitore: Avantor
Descrizione: Avantor® ACE® UHPLC pre-column filters made from stainless steel/PEEK provide protection for all UHPLC columns. They offer ultra-low dispersion for ma...
Fornitore: Avantor
Descrizione: These cap style frits used to preserve the packaging material within the column itself.
Codice catalogo: (HICHHI-1140)
Fornitore: Avantor
Codice articolo locale: HICHHI-1140
Descrizione: Avantor® Hichrom, Frit, Porosità: 2 µm, Sinterizzati: PEEK
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: Avantor
Descrizione: Avantor® Hichrom, Frits, nero, Porosità: 0,5 µm, Sinterizzati: Acciaio inossidabile
Codice catalogo: (HICHHI-140)
Fornitore: Avantor
Codice articolo locale: HICHHI-140
Descrizione: Avantor® Hichrom, Preparative frit assembly, naturale, Porosità: 2 µm
UOM: 1 * 10 pezzi
Fornitore: Avantor
Descrizione: J.T.Baker® BAKERBOND®, Fritte in PTFE per colonne di vetro da 8 ml
Codice catalogo: (HI-300)
Fornitore: Avantor
Codice articolo locale: HICHHI-300
Descrizione: The frit removal tool is ideal for the removal of frits used in HPLC/LC columns.
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (7121-05)
Fornitore: Avantor
Codice articolo locale: BAKR7121-05
Descrizione: J.T.Baker® BAKERBOND spe™, Fritte per colonne di polipropilene da 3 ml
UOM: 1 * 50 pezzi
Fornitore: Bohlender
Descrizione: These PTFE gas distributors and frits are suitable for steady sparkling of the flowing gas.
Fornitore: Bohlender
Descrizione: These frits are made from PTFE.
Codice catalogo: (TCIAS1455-3CLM)
Fornitore: TCI EUROPE
Codice articolo fornitore: S1455-3CLM
Codice articolo locale: TCIAS1455-3CLM
Descrizione: The TCI OPTI-SOLV™ mini filters are similar in shape to TCI OPTI-GUARD™ Fits, and these filters not have any packing materials.
UOM: 1 * 3 pezzi
Fornitore: MACHEREY-NAGEL
Descrizione: CHROMABOND®, CHROMABOND® Flash DL 80, PE filter elements, 30,8 mm ID
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 32
no targeter for Bottom