Stampa…
Hai cercato: Nebulizzatore
9  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"9"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Codice catalogo: (1.08540.0001)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 1.08540.0001
Codice articolo locale: MERC1.08540.0001
Descrizione: Lo spray per lastre TLC Merck permette di vaporizzare in modo omogeneo reagenti di derivatizzazione sulle lastre. E' dotato di due diversi spruzzatori...
UOM: 1 * 1 pezzi
MSDS
Codice catalogo: (217-0695)
Fornitore: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Codice articolo fornitore: 05470000
Codice articolo locale: LENZ05470000
Descrizione: DURAN®, borosilicate glass sprayer.
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: PerkinElmer
Descrizione: The PFA-ST MicroFlow nebuliser is made from high purity, HF resistant PFA. It has an exchangeable external sample uptake capillary. The sample uptake ...
Codice catalogo: (552-0031)
Fornitore: CAMAG
Codice articolo fornitore: 022.6100
Codice articolo locale: CAMA022.6100
Descrizione: Beuta in vetro, pompetta in gomma. Economica alternativa al nebulizzatore TLC.
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (CAMA022.6530)
Fornitore: CAMAG
Codice articolo fornitore: 022.6530
Codice articolo locale: CAMA022.6530
Descrizione: Reagents are atomised into a fine aerosol spray with particles in the range of 0,3 to 10 µm.
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (MFLX70025-04)
Fornitore: Avantor Fluid Handling
Codice articolo fornitore: 70025-04
Codice articolo locale: MFLS70025-04
Descrizione: Increase oxygen into your water.
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (552-6001)
Fornitore: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Codice articolo fornitore: 2.147.000.C
Codice articolo locale: WITG2.147.000.C
Descrizione: Glass spray bottle with rubber bulb for simple manual operation of the solution spray.
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (WITG2.147.000)
Fornitore: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Codice articolo fornitore: 2.147.000
Codice articolo locale: WITG2.147.000
Descrizione: Sprayer are made of borosilicate glass, complete with rubber bulb.
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Descrizione: These test tube sprayers are made of DURAN®, borosilicate glass.
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 9 of 9
no targeter for Bottom