Stampa…
Hai cercato: Valvole a iniezione
8  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"8"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: SGE Analytical Science
Descrizione: Syringe valve VLL25/2.5M, push-pull with Luer lock, 25 µl - 2,5 ml syringe volume
Fornitore: IDEX HEALTH&SCIENCE LLC(RHEODY
Descrizione: Gli iniettori di campioni manuali prevedono due posizioni: 'Load' (carico) e 'Inject' (iniezione). La posizione 'Load' consente di caricare il campion...
Codice catalogo: (HAMI86580)
Fornitore: HAMILTON BONADUZ
Codice articolo fornitore: 86580
Codice articolo locale: HAMI86580
Descrizione: This MTB sampling valve is a lever-actuated on/off valve used for storing and transporting samples in any Gastight® PTFE Luer lock (TLL) or Luer tip (...
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: SOCOREX ISBA
Descrizione: Replacement kits for the valve assembly are supplied in a dedicated bag with each Socorex® self-refilling syringe.
Codice catalogo: (WHEA851426)
Fornitore: DWK Life Sciences
Codice articolo fornitore: 851426
Codice articolo locale: WHEA851426
Descrizione: Kit includes 1 spring, 2 balls, 2 washers for valve, and barrel washer.
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (WITG0.290.403)
Fornitore: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Codice articolo fornitore: 0.290.403
Codice articolo locale: WITG0.290.403
Descrizione: Spare needle valve, PTFE, red for high vacuum stopcocks WITAFLO, 3 mm hole
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: Merck
Descrizione: The sampling valves are used for sterile sampling of water or other final products in the pharmaceutical industry.
Codice catalogo: (560-0168)
Fornitore: UPCHURCH SCIENTIFIC
Codice articolo fornitore: V-451
Codice articolo locale: UPCHV-451
Descrizione: The 6-port medium pressure injection valves feature easy, external sample loop customisation. Simply clean-cut a piece of tubing that represents the v...
UOM: 1 * 1 pezzi
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 8 of 8
no targeter for Bottom