Calcium glycerophosphate hydrate, EMPROVE® exp Ph. Eur., FCC adatto a essere utilizzato come eccipiente
Fornitore: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Formula: C₃H₇CaO₆P·xH₂O
MDL Number: MFCD00151656
CAS Number: 28917-82-0
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Conf Codice catalogo VWR Quantità
25 kg 1.04112.9025
Codice articolo fornitore: 1.04112.9025
Codice articolo locale: MERP1.04112.9025
Espandi tutto / Chiudi tutto
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità