Oxynex® LM EMPROVE® antiossidante per grassi ed olii, adatto a essere utilizzato come eccipiente
Fornitore: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Attenzione
DL-α-Tocopherol (vitamin E) E 307 (HPLC) 24.0 - 27.0 %
6-Palmitoyl-L-ascorbic acid (ascorbyl palmitate) E 304 (HPLC) 18.0 - 22.0 %
Identity IR spectrum conforms
As (Arsenic) ≤ 0.0003 %
Cu (Copper) ≤ 0.0025 %
Pb (Lead) ≤ 0.001 %
Zn (Zinc) ≤ 0.0025 %
Sulfated ash ≤ 2.5 %
Colony count (aerobic bacteria) ≤ 100 CFU/g
Colony count (Yeasts and moulds) ≤ 100 CFU/g
E.coli absent in 1 g
Pseudomonas aeruginosa absent in 1 g
Staphylococcus aureus absent in 1 g
Candida albicans absent in 1 g
Salmonella species absent in 10 g
citric acid (calculated from weighing protocol) 2.4 - 2.6 %
Lecithin E 322 (calculated from weighing protocol) 24 - 25 %
Mono- and diglycerides of edible fatty acids E 471 (calculated from weighing protocol) 26 - 27 %
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Conf Codice catalogo VWR Quantità
1 kg 1.06946.1000
Codice articolo fornitore: 1.06946.1000
Codice articolo locale: MERP1.06946.1000
Espandi tutto / Chiudi tutto
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità
Un nuovo aspetto e un rinnovato impegno
Basato sulle funzioni e le risorse che conoscete, ottimizzato con l'innovazione di Avantor® Il nostro nuovo marchio simboleggia l'agilità e la nostra capacità di adattamento alle esigenze dei clienti.
ULTERIORI INFORMAZIONI INIZIA GLI ACQUISTI