Oxynex® L, liquido EMPROVE® ESSENTIAL antiossidante per grassi ed olii
Fornitore: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Pericolo
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
UN: 1170
ADR: 3,II
Tocopherol(ca 90%) extracts of natural origin E 306 (HPLC) 23 - 29 %
6-Palmitoyl-L-ascorbic acid (ascorbyl palmitate) E 304 (HPLC) 4 - 6 %
L-ascorbic acid E 300 (HPLC) 0.8 - 1.2 %
Identity IR spectrum conforms
As (Arsenic) ≤ 0.0003 %
Cu (Copper) ≤ 0.0025 %
Pb (Lead) ≤ 0.001 %
Zn (Zinc) ≤ 0.0025 %
Sulfated ash ≤ 0.1 %
Citric acid E 330 0,9-1,1 %
Oil, vegetable 18-22 %
Ethyl alcohol (ethanol) 40-49 %
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Conf Codice catalogo VWR Quantità
1 l 1.08330.1000
Effettua il Login in per maggiori dettagli
Codice articolo fornitore: 1.08330.1000
Codice articolo locale: MERP1.08330.1000
Espandi tutto / Chiudi tutto
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità