Stampa…
Dispenser di liquidi e altri accessori
Fornitore: Miele
MIEL7277440EA 0 EUR
MIEL7277440 MIEL9414721 MIEL10015020 MIEL9255411 141-0488 MIEL5848180 MIEL9429460 141-0342 MIEL69.7470.06 141-0391 141-0550 141-0495 141-0395 MIEL5848170 MIEL2317167 MIEL10087340 MIEL6736701 141-0477 141-0476 141-0551 141-0513 141-0436 141-0579 141-0138 141-0578 141-0512 141-0434 MIEL69747050NER MIEL5458044 MIEL10087330
Dispenser di liquidi e altri accessori
Lavavetreria
  • Sportello rimovibile
  • Indipendente, installabile sottobanco
  • Corpo esterno in acciaio inossidabile o in acciaio bianco
  • 3 livelli: un livello con cassetto estraibile su guide telescopiche per lo stoccaggio di fino a 4 moduli DOS, secondo e terzo livello con cassetto estraibile su guide telescopie con vaschetta di raccolta e fermo per lo stoccaggio di contenitori da 2×5 litri
Modulo DOS G 60:
Per agenti pulenti liquidi
Pompa dosatrice a sifone, controllata elettronicamente dalla macchina
Sifone da 333 mm con galleggiante magnetico per indicare quando i contenitori da 5 e 10 litri sono vuoti
Kit di conversione per tubo a sifone lungo (per contenitori da 10-30 litri) disponibile, contattare VWR per ulteriori informazioni
Modulo DOS G 60/1:
Simile a DOS G 60, ma con sifone da 200 mm e galleggiante magnetico per indicare quando il contenitore da 5 litri è vuoto
Modulo DOS G10:
Dispenser per agenti liquidi
Sifone per pompa dosatrice, controllato elettronicamente dalla macchina
Sifone con galleggiante magnetico per indicare quando i contenitori da 5 e 10 litri sono vuoti
Kit di conversione per tubo a sifone lungo (per contenitori da 10-30 litri) disponibile, contattare VWR per ulteriori informazioni
DOS 2 e DOS 4:
Pompa a soffietto per agente liquido
Adattamento con assistenza Miele
Modulo DOS K 60:
Per agenti pulenti liquidi
Pompa dosatrice a sifone, controllata elettronicamente dalla macchina
Monitor di dosaggio integrato
Sifone con galleggiante magnetico per indicare quando i contenitori da 5 e 10 litri sono vuoti
Kit di conversione per tubo a sifone lungo (per contenitori da 10 a 30 litri) disponibile, contattare VWR per ulteriori informazioni
Modulo DOS K 60/1:
Simile a DOS K 60, ma con tubo flessibile a sifone corto e galleggiante magnetico per indicare quando il contenitore da 5 litri è vuoto