Goat Anti-Rabbit IgG Polyclonal Antibody (Biotin (NHS-LC))
Fornitore: ImmunoReagents
Type: Secondary
Antigen: IgG
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Rabbit
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Taglia Conf Codice catalogo VWR Quantità
1,0 mg 1 mg IMMRIR2142
Codice articolo fornitore: IR2142
Codice articolo locale: IMMRIR2142
Specifiche
Antigene IgG
Antigen name Immunoglobulin G
Reattività Rabbit
Coniugazione Biotin (NHS-LC)
Clonabilità Polyclonal
Tipo anticorpo Secondary
Host Goat
Isotype IgG
Western blot Yes
ELISA Yes
ImmunoChemistry Yes
ImmunoPrecipitation Yes
ImmunoFluorescence Yes
Flow cytometry Yes
Concentrazione 1,50 mg/ml (E 1% at 280 nm = 13,0)
Formato Purified IgG
Assorbimento incrociato Yes
Immunogeno Rabbit IgG
Purificazione Affinity purified using solid phaseRabbit IgG
Forma Clear, colorless liquid
Tampone di conservazione 10 mM Sodium Phosphate, 0.15 M Sodium Chloride, pH 7.2, 1 % (w/v) BSA, Protease/IgG free
Temperatura di conservazione 2-8 °C
Temperatura di spedizione 2-8 °C
Applicazioni testate Fluorescence-Activated Cell Sorting
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità