Anti-Prostate Specific Antigen (PSA) Goat Polyclonal Antibody
Fornitore: Immunoreagents
Type: Primary
Antigen: Prostate Specific Antigen (PSA)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Effettua il login per visualizzare i prezzi a te riservati, le promozioni VWR e la disponibilità a magazzino
  Memorizza il mio account in questo dispositivo
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Taglia Conf Codice catalogo VWR Quantità
1,0 mg 0,5 mg IMMRIR2118
Codice articolo fornitore:: IR2118
Codice articolo locale:: IMMRIR2118
Specifiche
Antigene PSA
Nome antigene Prostate Specific Antigen
Reattività Prostate Specific Antigen
Coniugazione Unconjugated
Clonabilità Polyclonal
Tipo anticorpo Primary
Host Goat
Isotipo IgG
Western Blot Yes
ELISA Yes
Immunochimica Yes
Immunoprecipitazione Yes
Immunofluorescenza Yes
Citometria a flusso Yes
Sinomini antigene Semenogelase, APS, PSA, KLK-3, KLK3_HUMAN, Seminin, P 30 antigen, P-30 antigen., KLK3, P30 antigen, Gamma seminoprotein, hK3, Prostate Specic Antigen, Kallikrein 3, KLK 3, Kallikrein-3, KLK2A1, Kallikrein related peptidase 3, Prostate-specic antigen
Concentrazione > 4,5 mg/ml (E 1% at 280 nm = 13,0)
Formato Purified IgG
Assorbimento incrociato No
Immunogeno Human Prostate Specific Antigen (PSA)
Purificazione Affinity purified using solid phase Human Prostate Specific Antigen (PSA)
Forma Clear, colorless liquid, 0.2 µm filtered
Tampone di conservazione 10 mM Sodium Phosphate, 0.15 M Sodium Chloride, pH 7.2
Temperatura di conservazione 2-8 °C
Temperatura di spedizione 2-8 °C
Applicazioni testate Fluorescence-Activated Cell Sorting, Immunodiffusion, Labeling
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità