Ricordiamo che dal 1° Gennaio 2019 entrano in vigore le condizioni commerciali aggiornate, vi invitiamo a visualizzarle sul vostro profilo.
Anti-Plasminogen Goat Polyclonal Antibody
Fornitore: ImmunoReagents
Type: Primary
Antigen: Plasminogen
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Taglia Conf Codice catalogo VWR Quantità
1,0 mg 1 mg IMMRIR2116
Codice articolo fornitore: IR2116
Codice articolo locale: IMMRIR2116
Specifiche
Antigene Plasminogen
Nome antigene Plasminogen
Reattività Plasminogen
Coniugazione Unconjugated
Clonabilità Polyclonal
Tipo anticorpo Primary
Host Goat
Isotipo IgG
Western blot Yes
ELISA Yes
ImmunoChemistry Yes
ImmunoPrecipitation Yes
ImmunoFluorescence Yes
Flow cytometry Yes
Sinomini antigene Plasmin heavy chain A, Plasmin, Microplasmin, DKFZp779M0222, PLG, Angiostatin, Plasmin light chain B
Concentrazione > 4,5 mg/ml (E 1% at 280 nm = 13,0)
Formato Purified IgG
Assorbimento incrociato No
Immunogeno Human Plasminogen
Purificazione Affinity purified using solid phase Human Plasminogen
Forma Clear, colorless liquid, 0.2 µm filtered
Tampone di conservazione 10 mM Sodium Phosphate, 0.15 M Sodium Chloride, pH 7.2
Temperatura di conservazione 2-8 °C
Temperatura di spedizione 2-8 °C
Applicazioni testate Fluorescence-Activated Cell Sorting, Immunodiffusion, Labeling
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità