Anti-BSA-Biotin, KLH-Biotin Goat Polyclonal Antibody (DyLight® 488)
Fornitore: ImmunoReagents
Type: Primary
Antigen: BSA-Biotin, KLH-Biotin
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: DyLight® 488
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity:
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Taglia Conf Codice catalogo VWR Quantità
1,0 mg 1 mg IMMRIR2110
Codice articolo fornitore: IR2110
Codice articolo locale: IMMRIR2110
Specifiche
Antigene Biotin
Nome antigene BSA-Biotin, KLH-Biotin
Reattività Biotin
Coniugazione DyLight® 488
Clonabilità Polyclonal
Tipo anticorpo Primary
Host Goat
Isotipo IgG
Western blot Yes
ELISA Yes
ImmunoChemistry Yes
ImmunoPrecipitation Yes
ImmunoFluorescence Yes
Flow cytometry Yes
Concentrazione 1,0 mg/ml (E 1% at 280 nm = 13,0)
Formato Purified IgG
Assorbimento incrociato No
Immunogeno BSA-Biotin, KLH-Biotin
Purificazione Affinity purified using solid phase biotin
Forma Lyophilized
Tampone di conservazione 10 mM Sodium Phosphate, 0.15 M Sodium Chloride, pH 7.2, 1 % (w/v) BSA, Protease/IgG free
Temperatura di conservazione 2-8 °C
Temperatura di spedizione 2-8 °C
Applicazioni testate Fluoresence ELISA, Fluorescence-Activated Cell Sorting
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità
Un nuovo aspetto e un rinnovato impegno
Basato sulle funzioni e le risorse che conoscete, ottimizzato con l'innovazione di Avantor® Il nostro nuovo marchio simboleggia l'agilità e la nostra capacità di adattamento alle esigenze dei clienti.
ULTERIORI INFORMAZIONI INIZIA GLI ACQUISTI