Ricordiamo che dal 1° Gennaio 2019 entrano in vigore le condizioni commerciali aggiornate, vi invitiamo a visualizzarle sul vostro profilo.
Goat Anti-Mouse IgM µ Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Fornitore: ImmunoReagents
Type: Secondary
Antigen: IgM µ
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgM
Reactivity: Mouse
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Taglia Conf Codice catalogo VWR Quantità
2,0 mg 2 mg IMMRIR2070
Codice articolo fornitore: IR2070
Codice articolo locale: IMMRIR2070
Specifiche
Antigene IgM
Nome antigene Immunoglobulin M mu-chain
Reattività Mouse
Coniugazione FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Clonabilità Polyclonal
Tipo anticorpo Secondary
Host Goat
Isotipo IgG
Western blot Yes
ELISA Yes
ImmunoChemistry Yes
ImmunoPrecipitation Yes
ImmunoFluorescence Yes
Flow cytometry Yes
Epitopo µ-chain
Concentrazione 1,50 mg/ml (E 1% at 280 nm = 13,0)
Formato Purified IgG
Assorbimento incrociato Yes
Immunogeno Mouse IgM, µ chain
Purificazione Affinity purified using solid phaseMouse IgM
Forma Clear, fluorescent yellow liquid
Tampone di conservazione 10 mM Sodium Phosphate, 0.15 M Sodium Chloride, pH 7.2, 1 % (w/v) BSA, Protease/IgG free
Temperatura di conservazione 2-8 °C
Temperatura di spedizione 2-8 °C
Applicazioni testate Fluoresence ELISA, Fluorescence-Activated Cell Sorting
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità