Goat Anti-Mouse IgM µ Polyclonal Antibody (Unconjugated)
Fornitore: Immunoreagents
Type: Secondary
Antigen: IgM µ
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgM
Reactivity: Mouse
Effettua il login per visualizzare i prezzi a te riservati, le promozioni VWR e la disponibilità a magazzino
  Memorizza il mio account in questo dispositivo
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Taglia Conf Codice catalogo VWR Quantità
2,0 mg 2 mg IMMRIR2055
Specifiche
Antigene IgM
Nome antigene Immunoglobulin M mu-chain
Reattività Mouse
Coniugazione Unconjugated
Clonabilità Polyclonal
Tipo anticorpo Secondary
Host Goat
Isotipo IgM
Western Blot Yes
ELISA Yes
Immunochimica Yes
Immunoprecipitazione Yes
Immunofluorescenza Yes
Citometria a flusso Yes
Epitopo µ-chain
Concentrazione > 4,5 mg/ml (E 1% at 280 nm = 13,0)
Formato Purified IgG
Assorbimento incrociato No
Immunogeno Mouse IgM, µ chain
Purificazione Affinity purified using solid phaseMouse IgM-kappa
Forma Clear, colorless liquid, 0.2 µm filtered
Tampone di conservazione 10 mM Sodium Phosphate, 0.15 M Sodium Chloride, pH 7.2
Temperatura di conservazione 2-8 °C
Temperatura di spedizione 2-8 °C
Applicazioni testate Fluorescence-Activated Cell Sorting, Immunodiffusion, Labeling
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità