Anti-Six-transmembrane epithelial antigen of the prostate-1 Goat polyclonal antibody unconjugated
Fornitore: US Biological
Recommended dilution: ELISA: 0.5-1.0 μg/ml; Western Blot: 1.0 μg/ml
Type: Primary
Antigen: Six-transmembrane epithelial antigen of the prostate-1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Taglia Conf Codice catalogo VWR Quantità
100 µg 100 µG USBIS7500-05
Codice articolo fornitore: S7500-05
Codice articolo locale: USBIS7500-05
Specifiche
Nome antigene Six-transmembrane epithelial antigen of the prostate-1
Reattività Human
Coniugazione Unconjugated
Clonabilità Polyclonal
Tipo anticorpo Primary
Host Goat
Isotype IgG
Western blot Yes
ELISA Yes
Numero amminoacido 1 to 72
Concentrazione ~0,2 mg/ml
Purificazione purified by immunoaffinity chromatography
Form lyophilized powder
Tampone di conservazione 0,2um sterile-filtered solution, PBS, 5% trehalose.
Temperatura di conservazione Cool
Temperatura di spedizione Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità
Un nuovo aspetto e un rinnovato impegno
Basato sulle funzioni e le risorse che conoscete, ottimizzato con l'innovazione di Avantor® Il nostro nuovo marchio simboleggia l'agilità e la nostra capacità di adattamento alle esigenze dei clienti.
ULTERIORI INFORMAZIONI INIZIA GLI ACQUISTI