Anti-SRY Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: 9F639]
Fornitore: US Biological
Type: Primary
Antigen: SRY (sex determining region Y)
Clonality: Monoclonal
Clone: 9F639
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: Human
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Taglia Conf Codice catalogo VWR Quantità
100 µg 100 µG USBIS7049-88
Codice articolo fornitore: S7049-88
Codice articolo locale: USBIS7049-88
Specifiche
Antigene SRY
Nome antigene Sex Determining Region Y
Reattività Human
Coniugazione Unconjugated
Clonabilità Monoclonal
Tipo anticorpo Primary
Clone 9F639
Host Mouse
Isotype IgG2a
Western blot Yes
ELISA Yes
ImmunoFluorescence Yes
Concentrazione ~1 mg/ml
Purificazione purified by Protein G chromatography
Form liquid
Tampone di conservazione PBS.
Temperatura di conservazione Cool
Temperatura di spedizione Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità
Un nuovo aspetto e un rinnovato impegno
Basato sulle funzioni e le risorse che conoscete, ottimizzato con l'innovazione di Avantor® Il nostro nuovo marchio simboleggia l'agilità e la nostra capacità di adattamento alle esigenze dei clienti.
ULTERIORI INFORMAZIONI INIZIA GLI ACQUISTI